주요 문서
464384
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
272.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −59°, c = 1 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
작용기
phosphate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1[C@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChI key
HNFXKRNIAWHFJN-LLVKDONJSA-N
애플리케이션
Chiral phosphoric acid used for the resolution of amines, amino acids, and amino alcohols.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)