주요 문서
467332
Sigma-Aldrich
Holmium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2)3Ho · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
342.06 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder, crystals or chunks
구성
Degree of hydration, ~4
반응 적합성
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Ho](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ho.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
LCCGYXRQAXROOW-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)