주요 문서
468053
Sigma-Aldrich
L-(−)-chiro-Inositol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
mp
230 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)