주요 문서
469971
Sigma-Aldrich
L-Tryptophanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −20.5°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
73-77 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1
InChI key
UDQCRUSSQAXPJY-VIFPVBQESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)