주요 문서
471038
Sigma-Aldrich
Lignosulfonic acid sodium salt
average Mw ~52,000, average Mn ~7,000
동의어(들):
Sodium ligninsulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn ~7,000
average Mw ~52,000
구성
Na, 8 wt. %
불순물
4 wt. % reducing sugars
6 wt. %
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCc1cc(c(cc1)OC(C[S](=O)(=O)O)Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])OC
InChI
1S/C20H26O10S2.2Na/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YDEXUEFDPVHGHE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dispersing agent for dyestuffs, wax emulsions, pigments, water treatment and cleaners.
특징 및 장점
Compatible with anionic and nonionic surfactants and wetting agents.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)