주요 문서
47560
Sigma-Aldrich
Fmoc-Orn(Boc)-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nδ-Boc-L-ornithine, Nδ-Boc-Nα-Fmoc-L-ornithine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H30N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
454.52
Beilstein:
4772025
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O6/c1-25(2,3)33-23(30)26-14-8-13-21(22(28)29)27-24(31)32-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20-21H,8,13-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)