주요 문서
478687
Sigma-Aldrich
4-Iodophenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
245.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
44-48 °C (lit.)
작용기
iodo
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Ic1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Iodophenyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • silicon-stereogenic silicon-bridged arylpyridinones
  • N-(4-iodophenyl)cholesteryl-3-carbamate
  • N-(4-iodophenyl)pregnenolone-3-carbamate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)