주요 문서
480622
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
231.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
69-70 °C (lit.)
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CBr)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,5-Dimethoxybenzyl bromide is an aromatic bromide.
애플리케이션
3,5-Dimethoxybenzyl bromide may be used in the synthesis of:
  • 3,4,3′,5′-tetramethoxystilbene
  • 3,5-dimethoxyphenylacetic acid
  • 1-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-pentene
It may be used as starting material in the multi-step synthesis of resveratrol and 3,5-dimethoxyhomophthalic acid.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)