About This Item
Linear Formula:
Pd(NH3)4Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
334.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.