주요 문서
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
202.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp
69-72 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)