주요 문서
482455
Sigma-Aldrich
ArgoGel-Wang
120 μm particle size, extent of labeling: 0.35-0.45 mmol/g loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
교차
1 % cross-linked
Quality Level
라벨링 범위
0.35-0.45 mmol/g loading
입자 크기
120 μm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccc(O)cc1.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C17H26O4.C7H8O2/c1-3-15-4-6-16(7-5-15)12-17(2,13-20-10-8-18)14-21-11-9-19;8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h3-7,18-19H,1,8-14H2,2H3;1-4,8-9H,5H2
InChI key
MGIDXLOZWHRYFC-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)