분석
95%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup