Merck
486183
Sigma-Aldrich
Pyridine-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H515N
CAS Number:
Molecular Weight:
80.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C)
Quality Level
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
c1cc[15n]cc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-PTQBSOBMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)