주요 문서
490210
Sigma-Aldrich
Methane-12C, 13C-depleted
99.9 atom % 12C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
12CH4
CAS Number:
Molecular Weight:
16.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
설명
13C-depleted
Quality Level
동위원소 순도
99.9 atom % 12C
질량 이동
depleted
SMILES string
[12CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
The use of a brass regulator is recommended.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-188 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)