주요 문서
490962
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
동의어(들):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NCO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
62.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
5 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
분자량
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1