주요 문서
492957
Sigma-Aldrich
Boc-13C-Phe-OH
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(tert-Butoxy(carbonyl-13C)-L-phenylalanine, L-Phenylalanine, N-t-Boc derivative-(carbonyl-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH[NH13CO2C(CH3)3]CO2H
Molecular Weight:
266.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
기술
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)(C)O[13C](=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i13+1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-AWQALXNMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)