주요 문서
496103
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S,5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
동의어(들):
2,6-Bis[(4S,5S)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H23N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
397.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −132°, c = 1 in chloroform
mp
138-141 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
C[C@@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](C)[C@@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m0/s1
InChI key
WAQJMWVRZVOTCH-ZCVTWQBDSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)