주요 문서
496847
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde solution
50 wt. % in H2O, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
농도
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.416
bp
99 °C
density
1.106 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
InChI key
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The product is a 50 wt.% solution of tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde in water.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)