주요 문서
516139
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-iodoaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(I)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
253.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
39-43 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)