Merck
51835
Sigma-Aldrich
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
≥96.0% (T)
동의어(들):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.26
Beilstein:
3731762
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥96.0% (T)
양식
solid
작용기
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzo[d]imidazoles through the condensation reaction of o-phenylenediamine with various aromatic aldehydes.
  • An ion-pair reagent for HPLC-UV analysis.
주의사항
may discolor on storage
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)