주요 문서
518743
Sigma-Aldrich
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
224.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
204-207 °C (lit.)
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI key
PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)