주요 문서
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
mp
91-97 °C (lit.)
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
InChI key
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)