주요 문서
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
동의어(들):
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
289.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)