주요 문서
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.4-0.6 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
작용기
hydrazine
SMILES string
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)