주요 문서
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
동의어(들):
4-Bromostyrene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
bp
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI key
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38.89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)