주요 문서
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C1390H2784N250O188
CAS Number:
Molecular Weight:
26010.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Product Name
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
설명
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
양식
solution
분자량
generation 4
특징
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
농도
10 wt. % in methanol
표면기 개수
64
refractive index
n20/D 1.345
density
0.8 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
법적 정보
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)