주요 문서
537926
Sigma-Aldrich
3-(Diethylenetriamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
동의어(들):
Triamine-3 functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
1.3 mmol/g loading
Quality Level
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
InChI key
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)