주요 문서
540986
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-nitrobenzene
96%
동의어(들):
2-Nitroethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
Beilstein:
1865655
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
172-174 °C/18 mmHg (lit.)
mp
-13--10 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PXWYZLWEKCMTEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-Ethyl-2-nitrobenzene may be used as a solvent to compose the supported liquid membrane (SLM) for use in electromembrane extractions (EMEs).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)