주요 문서
542628
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
126.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.322 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI key
QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,1,1-Trifluoro-2-butanone may be used in the synthesis of 5α,6β-dibromo-25-hydroxycholestan-3β-yl acetate. It may also be used for the in situ generation of ethyl(trifluoromethyl)dioxirane (ETDO).
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)