About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
211.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
광학 활성
[α]20/D +10°, neat
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.