주요 문서
549061
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
bp
282-283 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI key
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol may be used in the preparation of (3-hydroxymethylphenyl)trimethylammonium iodide by reacting with methyl iodide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)