주요 문서
55083
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde
≥98.0% (GC)
동의어(들):
2-Formyl-8-hydroxyquinoline, 2-Formyl-8-quinolinol, 8-Hydroxyquinoline-2-aldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
Beilstein:
127519
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
mp
97-100 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
Oc1cccc2ccc(C=O)nc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-6-8-5-4-7-2-1-3-9(13)10(7)11-8/h1-6,13H
InChI key
SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde can be prepared from 2-methylquinolin-8-ol via oxidation using selenium dioxide.
애플리케이션
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde (8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde) may be used in the preparation of:
  • 8-hydroxy-2-quinoline-1-aminopyrene by Schiff-base reaction with 1-aminopyrene
  • (E)-2-((2-(pyridin-2-yl)hydrazono)methyl)quinolin-8-ol by coupling with 2-hydrazinopyridine
  • 8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde oxime
  • 2-[(8-Hydroxyquinoline)-2-methylaminoethyl]-β-D-glucopyranoside
기타 정보
Building block for the synthesis of complexing agents
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)