주요 문서
553352
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(OCH3)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
81-84 °C (lit.)
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(C=O)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
RVMWFOFQRYTRHZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Bromo-2,3-dimethoxybenzaldehyde can be prepared by employing 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a starting reagent.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)