주요 문서
560243
Sigma-Aldrich
3-Benzylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
48-52 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Nc1cccc(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9,14H2
InChI key
GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)