주요 문서
56117
Sigma-Aldrich
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
≥97.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
Beilstein:
3269332
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
작용기
ketone
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2CCC(=O)CC2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10,13H,3-4,7-8H2
InChI key
SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)