주요 문서
57903
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
동의어(들):
(Trimethylsilyl)methyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
214.12
Beilstein:
1731485
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
139-141 °C (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Starting material for the preparation of 2-(trimethylsilyl)ethyl-triphenylphosphonium iodide used for the synthesis of allyl silanes; Used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)