Merck
58446
Sigma-Aldrich
trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
N-Fmoc-tranexamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
379.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16-
InChI key
MLMIBGARTUSGND-WKILWMFISA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)