주요 문서
586994
Sigma-Aldrich
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
162.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
186-190 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1sccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 3-chloro-N-[(4-chlorophenyl)(methyl)carbamothioyl]thiophene-2-carboxamide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)