주요 문서
587699
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic acid-15N, L-Glutamic-15N acid, N-t-Boc derviative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C(CH2)2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
기술
bio NMR: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i11+1
InChI key
AQTUACKQXJNHFQ-NTLODJOYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)