동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+2
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]C[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1,8+1
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-LXCUQPLXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.