About This Item
Linear Formula:
13CH313CON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
89.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
164.5-166 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
CN(C)[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1+1,4+1
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-VFZPYAPFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.