주요 문서
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C7H7F5O2)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
refractive index
n20/D 1.140 (lit.)
전이 온도
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
애플리케이션
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)