주요 문서
597651
Sigma-Aldrich
2-Ethynylaniline
98%
동의어(들):
(o-Aminophenyl)acetylene, 2-Aminophenylacetylene, 2-Aminophenylethyne, 2-Ethynylbenzenamine, 2-Ethynylphenylamine, o-Ethynylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.6200 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
density
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
InChI key
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)