주요 문서
603066
Sigma-Aldrich
Water-17O
75-80.9 atom % 17O
동의어(들):
17O Labeled water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H217O
CAS Number:
Molecular Weight:
19.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
50202301
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
75-80.9 atom % 17O
분자량
18.77 by atom % calculation (at 75 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C
벌크 밀도
1.01
질량 이동
M+1
SMILES string
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
(Normalized with respect to hydrogen)
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)