주요 문서
604119
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ICH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
186.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
77-79 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI key
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)