동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
bp
77-79 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
1.100 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
RZWZRACFZGVKFM-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.