주요 문서
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C13COOCH3
Molecular Weight:
143.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
bp
143 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
density
1.390 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
InChI key
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)