주요 문서
604593
Sigma-Aldrich
Nifedipine-13C8
99 atom % 13C
동의어(들):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridine-2,3,5,6-13C4-dicarboxylic-13C2 acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C8C9H18N2O6
Molecular Weight:
354.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
172-174 °C (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13C]1=[13C]([13CH3])N[13C]([13CH3])=[13C](C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)[13C](=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3/i1+1,2+1,9+1,10+1,13+1,14+1,16+1,17+1
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UERCFELYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)