About This Item
Linear Formula:
HOCH213CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
62.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
density
1.030 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
N[13CH2]CO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.