주요 문서
607592
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13C15N
Molecular Weight:
45.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
농도
50 wt. % in H2O
질량 이동
M+3
SMILES string
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)